Saltar a
C231
CGP-20712A methanesulfonate salt
≥98% (HPLC), Inhibitor of lysyl oxidase, solid
Sinónimos:
(±)-2-Hydroxy-5-[2-[[2-hydroxy-3-[4-[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-2-yl]phenoxy]propyl] amino]ethoxy]-benzamide methanesulfonate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25F3N4O5 · CH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
590.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
CGP-20712A methanesulfonate salt, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cn1cc(nc1-c2ccc(OCC(O)CNCCOc3ccc(O)c(c3)C(N)=O)cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H25F3N4O5.CH4O3S/c1-30-12-20(23(24,25)26)29-22(30)14-2-4-16(5-3-14)35-13-15(31)11-28-8-9-34-17-6-7-19(32)18(10-17)21(27)33;1-5(2,3)4/h2-7,10,12,15,28,31-32H,8-9,11,13H2,1H3,(H2,27,33);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
VFPOVCXWKBYDNF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
CGP-20712A methanesulfonate salt has been used as a β1-adrenergic receptor antagonist in adult rat ventricular myocytes (ARVM)[1] and rat cardiac fibroblasts.[2] It may also be used as an antagonist for the β1-adrenergic receptor in rat bladder smooth muscles.[3]
Biochem/physiol Actions
CGP-20712A methanesulfonate salt is a selective β1-adrenoceptor antagonist.[1]
Legal Information
Sold exclusively with the permission of Ciba-Geigy.
Disclaimer
Product is hygroscopic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C231-50MG04061832081519
C231-10MG04061833475621