Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 237,00 |
Acerca de este artículo
US$ 237,00
Nombre del producto
Carboxy-PTIO potassium salt,
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
>270 °C
solubility
H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CC1(C)N([O])C(c2ccc(cc2)C([O-])=O)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
VYEUQMVIGXFZQU-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 100 mg/mL, methanol: soluble (lit.)(lit.), DMSO: soluble (lit.)(lit.) | solubility HEPES Buffer: 0.4 mg/mL | solubility water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C221-10MG | 04061833475379 |