Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 299,00 | |
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.170,00 |
Acerca de este artículo
US$ 299,00
Nombre del producto
(S)-(−)-Bay K8644, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@H]1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
ZFLWDHHVRRZMEI-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97.5% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.) | solubility DMSO: 20 mg/mL, methanol and ethanol: 63 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: >8 mg/mL | solubility DMSO: 35 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL |
| color yellow | color yellow to dark yellow | color white | color yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B133-5MG | 04061832960210 |
| B133-1MG | 04061826671177 |