AV50821
Anti-LIN9 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-BARA, Anti-BARPsv, Anti-Lin-9, Anti-Lin-9 homolog (C. elegans), Anti-TGS, Anti-TGS1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
53 kDa
reactividad de especies
guinea pig, horse, mouse, bovine, dog, human, rat, rabbit
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LIN9(286826)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)