Merck
A3846
Sigma-Aldrich
AL-8810
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(5Z, 13E)-(9S,11S,15R)-9,15,Dihydroxy-11-fluoro-15-(2-indanyl)-16,17,18,19,20,pentanor-5,13-prostadienoic acid, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3β,5α]]-7-[3-Fluoro-5-hydroxy-2-[3-hydroxy-4-[2-(2,3-dihydro-1H-indenyl)]-1-butenyl]cyclolpentyl]-5-heptenoic acid
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 688,00
US$ 688,00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 688,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H31FO4
Número de CAS:
Peso molecular:
402.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 688,00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: soluble 10 mg/mL
ethanol: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1C[C@H](F)[C@H](\C=C\[C@H](O)C2Cc3ccccc3C2)[C@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C24H31FO4/c25-21-15-23(27)20(9-3-1-2-4-10-24(28)29)19(21)11-12-22(26)18-13-16-7-5-6-8-17(16)14-18/h1,3,5-8,11-12,18-23,26-27H,2,4,9-10,13-15H2,(H,28,29)/b3-1-,12-11+/t19-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
Clave InChI
WTYSXBKKVNOOIX-JTGCGUAKSA-N
Información sobre el gen
human ... PTGFR(5737)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AL-8810 is a novel prostaglandin F analog; selective FP prostanoid receptor antagonist.
Información legal
Sold under license from Alcon.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dedmer Schaafsma et al.
Respiratory research, 6, 85-85 (2005-07-29)
In addition to their proliferative and differentiating effects, several growth factors are capable of inducing a sustained airway smooth muscle (ASM) contraction. These contractile effects were previously found to be dependent on Rho-kinase and have also been associated with the
Evanthia Nikolopoulou et al.
Journal of lipid research, 55(12), 2479-2490 (2014-10-18)
Arachidonic acid (AA) is a major PUFA that has been implicated in the regulation of adipogenesis. We examined the effect of a short exposure to AA at different stages of 3T3-L1 adipocyte differentiation. AA caused the upregulation of fatty acid