Saltar a
285C
Fetal Hemoglobin Kit
Sinónimos:
Modified Kleihauer-Betke procedure.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
usage
sufficient for 50 manual assays
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 100 mL
    SDS
  • Acid Hematoxylin Solution 50 mL
    SDS
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 50 mL
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Información sobre los estudios clínicos de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades sanguíneas, incluidos el tratamiento, la prevención y los tintes y colorantes utilizados en las pruebas hematológicas.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
M T Ammami et al.
Chemosphere, 125, 1-8 (2015-02-04)
Dredged harbor sediment co-contaminated by heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) was subjected to enhanced electrokinetic treatments, using a mixture of a chelating agent (citric acid CA) and a surfactant as additives in the processing fluids. We tested various
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
285C-1KT04054839149092