Saltar a
181B
Lymphocyte α-Naphthyl Butyrate Esterase Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Demonstration of lymphocyte staining patterns may indicate specific stages of maturation arrest associated with certain lymphoproliferative disorders.
This kit is intended for demonstration of nonspecific esterase in a subset of lymphocytes for determining maturation arrest. Kits 90A1 or 91A are intended for monocyte identification.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • α-Naphthyl Butyrate Solution (1801) 50 mL
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • Methylene Blue Solution (1808) 50 mL
  • Pararosaniline Solution (1804) 15 mL
  • Phosphate Buffer (1805) 1 mL/vial
  • Sodium Nitrite (kit only) 10 tablets
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
98.1 °F
flash_point_c
36.7 °C
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
181B-PART104061834410430
181B-1KT04061838755544
HMI0270-5NMOL04061831381696
HMI1966-5NMOL04061831377613