Y0001265
Lufenuron impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,5-Dichloro-4-[[[(2,6-difluorophenyl)carbonyl]carbamoyl]amino]phenyl phenyl carbonate
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lufenuron
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)