Documentos clave
QC1404
Supelco
Oil and Grease
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-1376
concentración
in 1-propanol
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup - Solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)