52495
Hexadimethrine bromide
for protein sequence analysis, ≥94% (AT)
Sinónimos:
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
About This Item
Productos recomendados
grado
for protein sequence analysis
Ensayo
≥94% (AT)
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
Clave InChI
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)