46021
4-Nitrophenyl acetate
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Acetic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0% (GC)
form
powder or crystals
mp
75-77 °C (lit.)
77-79 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PON1(5444)
Replaced by
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)