Saltar a
02489
2-Chloropropane
analytical standard
Sinónimos:
Isopropyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 454,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCl
Número CAS:
Peso molecular:
78.54
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-858-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730782
MDL number:
US$ 454,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
28.11 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.378
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D1424098.02809281875
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
97%
bp
34-36 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloropropane
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F
flash_point_c
-36 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)