Merck
01211
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
technical, ≥98% (ex dried substance)
Sinónimos:
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
NaHF2
Número de CAS:
Peso molecular:
61.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
technical
assay
≥98% (ex dried substance)
loss
≤10% loss on drying, 105 °C, 2 h
SMILES string
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)