Merck
RIE240871130
Rieke Metals, Inc.
2-(4-bromophenyl)ethyl cyclohexyl ketone
About This Item
Peso molecular:
295.22
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-bromophenyl)-1-cyclohexyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H19BrO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h6-7,9-10,13H,1-5,8,11H2
Clave InChI
GPLQQONKXJULSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1904-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)