Merck
RIE240870393
Rieke Metals, Inc.
4-(4-Heptylbenzoyl)isoquinoline
About This Item
Peso molecular:
331.46
MDL number:
Iupac Name
(4-heptylphenyl)(4-isoquinolinyl)methanone
Inchi Code
1S/C23H25NO/c1-2-3-4-5-6-9-18-12-14-19(15-13-18)23(25)22-17-24-16-20-10-7-8-11-21(20)22/h7-8,10-17H,2-6,9H2,1H3
InChI key
IQGCCVYUGWIKCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5620-35f
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)