Merck
RIE240870229
Rieke Metals, Inc.
6-Methoxy-2-(4-propoxybenzoyl)pyridine
About This Item
Peso molecular:
271.32
Número MDL:
Iupac Name
(6-methoxy-2-pyridinyl)(4-propoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H17NO3/c1-3-11-20-13-9-7-12(8-10-13)16(18)14-5-4-6-15(17-14)19-2/h4-10H,3,11H2,1-2H3
Clave InChI
KICYMNYILFHRKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5617-36b
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)