Merck
RIE240870223
Rieke Metals, Inc.
6-Methoxy-2-(4-propylbenzoyl)pyridine
About This Item
Peso molecular:
255.32
Número MDL:
Iupac Name
(6-methoxy-2-pyridinyl)(4-propylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c1-3-5-12-8-10-13(11-9-12)16(18)14-6-4-7-15(17-14)19-2/h4,6-11H,3,5H2,1-2H3
Clave InChI
QTYBAEUFCGTWLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5617-35b
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)