Merck
RIE240869902
Rieke Metals, Inc.
6'-Methyl-2,3'-bipyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6'-methyl-2,3'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-9-5-6-10(8-13-9)11-4-2-3-7-12-11/h2-8H,1H3
Clave InChI
BPMQKRULBKQULY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11169
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)