Merck
RIE156331335
Rieke Metals, Inc.
4'-chloro-2',5'-difluoro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
346.8
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2,5-difluorophenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C17H21ClF2O3/c1-17(2)9-22-16(23-10-17)6-4-3-5-15(21)11-7-14(20)12(18)8-13(11)19/h7-8,16H,3-6,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
KVPVGRCEJJGFBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8583-4-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)