Merck
RIE156331190
Rieke Metals, Inc.
2'-bromo-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
355.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-bromophenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C17H23BrO3/c1-17(2)11-20-16(21-12-17)10-6-5-9-15(19)13-7-3-4-8-14(13)18/h3-4,7-8,16H,5-6,9-12H2,1-2H3
Clave InChI
KPZZKXOUXDGWRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8515-4-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)