Merck
RIE156331156
Rieke Metals, Inc.
3-Fluoro-2-methyl (1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-(3-fluoro-2-methylbenzyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c1-8-9(3-2-4-10(8)12)7-11-13-5-6-14-11/h2-4,11H,5-7H2,1H3
Clave InChI
NNSVTRKAENTJDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8099a
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)