Merck
RIE156330687
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 4-cyclopentyl-4-oxobutyrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-cyclopentyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)8-7-10(12)9-5-3-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
CGGDTMPBLMPVPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7583b
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)