Merck
RIE156330510
Rieke Metals, Inc.
ethyl 5-oxo-5-(4-pentyloxyphenyl)valerate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.4
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-oxo-5-[4-(pentyloxy)phenyl]pentanoate
Inchi Code
1S/C18H26O4/c1-3-5-6-14-22-16-12-10-15(11-13-16)17(19)8-7-9-18(20)21-4-2/h10-13H,3-9,14H2,1-2H3
Clave InChI
PLGFBDKHVOJADC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7659c
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)