Merck
RIE156330373
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 7-oxononanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
MDL number:
Iupac Name
ethyl 7-oxononanoate
Inchi Code
1S/C11H20O3/c1-3-10(12)8-6-5-7-9-11(13)14-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
HXNARZJMTUBIIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear Colorless Oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587e
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)