RIE156330372
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxoheptanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-8(10)6-5-7-9(11)12-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
WLXRVSJEIILBSD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)