Merck
RIE156330357
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-cyclopentyl-8-oxooctanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.37
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 8-cyclopentyl-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C15H26O3/c1-2-18-15(17)12-6-4-3-5-11-14(16)13-9-7-8-10-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
RPDSEVOOZBEPIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7583f
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)