Merck
RIE156330353
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-cyclohexyl-8-oxooctanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.4
MDL number:
Iupac Name
ethyl 8-cyclohexyl-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C16H28O3/c1-2-19-16(18)13-9-4-3-8-12-15(17)14-10-6-5-7-11-14/h14H,2-13H2,1H3
InChI key
OQOPHDDUPFVFBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7582f
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)