Merck
RIE156329019
Rieke Metals, Inc.
2,6-Dimethoxybenzoylacetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(2,6-dimethoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-9-4-3-5-10(15-2)11(9)8(13)6-7-12/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
FTPPCEYLUSGNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6310
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)