RIE156328849
Rieke Metals, Inc.
8-cyclobutyl-8-oxooctanoic acid
About This Item
Iupac Name
8-cyclobutyl-8-oxooctanoic acid
Inchi Code
1S/C12H20O3/c13-11(10-6-5-7-10)8-3-1-2-4-9-12(14)15/h10H,1-9H2,(H,14,15)
Clave InChI
PFFDQUOOAOYQHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)