Merck
RIE156328476
Rieke Metals, Inc.
3'-chloro-5'-fluoro-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propiophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.68
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-chloro-5-fluorophenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H9ClF4O/c16-10-5-9(6-11(17)7-10)14(21)2-1-8-3-12(18)15(20)13(19)4-8/h3-7H,1-2H2
InChI key
FWFAIDNCYQPOLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-6100-51
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)