Merck
RIE156328293
Rieke Metals, Inc.
2',4'-dimethyl-3-(3,4-dimethylphenyl)propiophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.38
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-3-(3,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C19H22O/c1-13-5-9-18(16(4)11-13)19(20)10-8-17-7-6-14(2)15(3)12-17/h5-7,9,11-12H,8,10H2,1-4H3
Clave InChI
OASWWGYEHVVYAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-3000-27
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)