Merck
RIE156326563
Rieke Metals, Inc.
2'-cyano-3-phenylpropiophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.29
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-phenylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H13NO/c17-12-14-8-4-5-9-15(14)16(18)11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9H,10-11H2
Clave InChI
JFEDUKJYCRYKIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0100-08
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)