Merck
RIE156326507
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-(3-pyrrolinomethyl) benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.37
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[2-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl](3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H19NO/c1-15-7-6-9-16(13-15)19(21)18-10-3-2-8-17(18)14-20-11-4-5-12-20/h2-10,13H,11-12,14H2,1H3
InChI key
NIXNGBYMBRZIGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0900-03
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)