Merck
RIE156326264
Rieke Metals, Inc.
2,4-difluoro-2'-pyrrolidinomethyl benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.34
Número MDL:
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)[2-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H17F2NO/c19-14-7-8-16(17(20)11-14)18(22)15-6-2-1-5-13(15)12-21-9-3-4-10-21/h1-2,5-8,11H,3-4,9-10,12H2
Clave InChI
DCJLKQSQWINJMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0300-58
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)