Merck
RIE156325242
Rieke Metals, Inc.
ethyl 4-oxo-4-[2-(piperidinomethyl)phenyl]butyrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.4
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-oxo-4-[2-(1-piperidinylmethyl)phenyl]butanoate
Inchi Code
1S/C18H25NO3/c1-2-22-18(21)11-10-17(20)16-9-5-4-8-15(16)14-19-12-6-3-7-13-19/h4-5,8-9H,2-3,6-7,10-14H2,1H3
Clave InChI
ZCHIRWCVPHTAFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0205-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)