Merck
RIE156325133
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-oxo-8-[3-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]octanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
343.47
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 8-[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C21H29NO3/c1-2-25-21(24)13-6-4-3-5-12-20(23)19-11-9-10-18(16-19)17-22-14-7-8-15-22/h7-11,16H,2-6,12-15,17H2,1H3
Clave InChI
WUXCROYQIJAEIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0909-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)