Merck
RIE156325047
Rieke Metals, Inc.
4-bromo-3-fluoro-3'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
391.28
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl){3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C19H20BrFN2O/c1-22-7-9-23(10-8-22)13-14-3-2-4-15(11-14)19(24)16-5-6-17(20)18(21)12-16/h2-6,11-12H,7-10,13H2,1H3
InChI key
NOHOKOKTOHBLAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0800-32
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)