RIE156324975
Rieke Metals, Inc.
4'-carboethoxy-3-thiomorpholinomethyl benzophenone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A390212-250MG
$47.15
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A390212-250MG
$47.15
Iupac Name
ethyl 4-[3-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)18-8-6-17(7-9-18)20(23)19-5-3-4-16(14-19)15-22-10-12-26-13-11-22/h3-9,14H,2,10-13,15H2,1H3
Clave InChI
NTTVKWMQXSUTTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)