RIE156324367
Rieke Metals, Inc.
4'-pyrrolidinomethyl-2-trifluoromethylbenzophenone
About This Item
Iupac Name
[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl][2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H18F3NO/c20-19(21,22)17-6-2-1-5-16(17)18(24)15-9-7-14(8-10-15)13-23-11-3-4-12-23/h1-2,5-10H,3-4,11-13H2
Clave InChI
GUADOJBUEIFHMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)