Merck
RIE156324330
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 4-(piperidinomethyl)phenyl ketone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.38
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
cyclobutyl[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C17H23NO/c19-17(15-5-4-6-15)16-9-7-14(8-10-16)13-18-11-2-1-3-12-18/h7-10,15H,1-6,11-13H2
Clave InChI
BYDFANUWRYHSCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0202-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)