Merck
RIE156323058
Rieke Metals, Inc.
3-fluoro-4'-morpholinomethyl benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.34
Número MDL:
Iupac Name
(3-fluorophenyl)[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18FNO2/c19-17-3-1-2-16(12-17)18(21)15-6-4-14(5-7-15)13-20-8-10-22-11-9-20/h1-7,12H,8-11,13H2
Clave InChI
DCJUBUUNPZQNEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0100-22
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)