Merck
RIE156323024
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 2-trifluoromethylphenyl ketone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
cyclohexyl[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H15F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2
Clave InChI
SPHUIRWSZQSIHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-43
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)