RIE156323015
Rieke Metals, Inc.
3-Bromophenyl cyclohexyl ketone
About This Item
Iupac Name
(3-bromophenyl)(cyclohexyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H15BrO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10H,1-3,5-6H2
Clave InChI
GRGMCJWVYXIIKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)