Merck
RIE156323000
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 2,5-dichlorophenyl ketone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.13
Número MDL:
Iupac Name
cyclopentyl(2,5-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H12Cl2O/c13-9-5-6-11(14)10(7-9)12(15)8-3-1-2-4-8/h5-8H,1-4H2
Clave InChI
ANOKAZMIUAFKFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-55
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)