RIE156322921
Rieke Metals, Inc.
Cyclopropyl 3,5-difluorophenyl ketone
About This Item
Iupac Name
cyclopropyl(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8F2O/c11-8-3-7(4-9(12)5-8)10(13)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
YHFLTSHXQSQPMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-60
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)