Merck
RIE156322908
Rieke Metals, Inc.
2-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.63
MDL number:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H9ClO/c11-9-4-2-1-3-8(9)10(12)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI key
YWKXWPJBKVZFRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-36
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)