Merck
RIE156322831
Rieke Metals, Inc.
2',2,2,6'-tetramethylbutyrophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.31
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,6-dimethylphenyl)-2,2-dimethyl-1-butanone
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-6-14(4,5)13(15)12-10(2)8-7-9-11(12)3/h7-9H,6H2,1-5H3
Clave InChI
NCKIRRPEPQCADB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-29
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)