RIE156322778
Rieke Metals, Inc.
3'-chloro-3,3-dimethylbutyrophenone
About This Item
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)-3,3-dimethyl-1-butanone
Inchi Code
1S/C12H15ClO/c1-12(2,3)8-11(14)9-5-4-6-10(13)7-9/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
MZDXGLXULDGAJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6120-20
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)