Merck
RIE156322410
Rieke Metals, Inc.
2-(2,4-Dichlorobenzoyl)oxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.06
Número MDL:
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(1,3-oxazol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H5Cl2NO2/c11-6-1-2-7(8(12)5-6)9(14)10-13-3-4-15-10/h1-5H
Clave InChI
VKZMXIAGFCDEPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Fluffy white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5572-44
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)