Merck
RIE156321343
Rieke Metals, Inc.
3-Chloro-3'-methylbenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-4-2-5-11(8-10)14(16)12-6-3-7-13(15)9-12/h2-9H,1H3
Clave InChI
UWNSZCIJIQEGNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-15
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)